Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza A H2N2 (Korea / 426 / 1968) Hemagglutinin Protein
A DNA sequence encoding the Influenza A virus (strain A/Korea/426/1968 H2N2) Influenza A H2N2 (strain A/Korea/426/1968) Hemagglutinin, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00 € - 3545.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | YP_308850.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 3655103 |
Name | Influenza A H2N2 (Korea / 426 / 1968) Hemagglutinin Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16070181
|
enQuireBio™
QP7687-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16010191
|
enQuireBio™
QP7687-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16060181
|
enQuireBio™
QP7687-ec-100ug |
100 μg |
1025.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16090181
|
enQuireBio™
QP7687-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16000191
|
enQuireBio™
QP7687-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16080181
|
enQuireBio™
QP7687-ec-1mg |
1 mg |
3545.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
YP_308850.1 | |
Influenza A H2N2 (Korea / 426 / 1968) Hemagglutinin Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Influenza | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3655103 | |
Research Use Only | |
HA | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
DQICIGYHAN NSTEKVDTIL ERNVTVTHAK DILEKTHNGK LCKLNGIPPL ELGDCSIAGW LLGNPECDRL LSVPEWSYIM EKENPRYSLC YPGSFNDYEE LKHLLSSVKH FEKVKILPKD RWTQHTTTGG SWACAVSGKP SFFRNMVWLT RKGSNYPVAK GSYNNTSGEQ MLIIWGVHHP NDEAEQRALY QNVGTYVSVA TSTLYKRSIP EIAARPKVNG LGRRMEFSWT LLDMWDTINF ESTGNLVAPE YGFKISKRGS SGIMKTEGTL ENCETKCQTP LGAINTTLPF HNVHPLTIGE CPKYVKSEKL VLATGLRNVP QIES | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |