Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza A H1N1 (Wilson-Smith / 1933) NucleoProtein
A DNA sequence encoding the Influenza A virus (strain A/Wilson-Smith/1933 H1N1) Influenza A H1N1 (strain A/Wilson-Smith/1933) Nucleoprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP7106-500ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16077400
  • 2455.00 € / 500 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Influenza A H1N1 (Wilson-Smith / 1933) NucleoProtein
Research Use Only
NP
Recombinant Protein
E. coli
MATKGTKRSY EQMETDGERQ NATEIRASVG KMIGGIGRFY IQMCTELKLS DYEGRLIQNS LTIERMVLSA FDERRNKYLE EHPSAGKDPK KTGGPIYRRV DGKWMRELIL YDKEEIRRIW RQANNGDDAT AGLTHMMIWH SNLNDATYQR TRALVRTGMD PRMCSLMQGS TLPRRSGAAG AAVKGVGTMV MELIRMIKRG INDRNFWRGE NGRRTRIAYE RMCNILKGKF QTAAQRAMVD QVRESRNPGN AEFEDLIFLA RSALILRGSV AHKSCLPACV YGPAVASGYD FEREGYSLVG IDPFRLLQNS QVYSLIRPNE NPAHKSQLVW MACHSAAFED LRVSSFIRGT KVVPRGKLST RGVQIASNEN METMESSTLE LRSRYWAIRT RSGGNTNQQR ASSGQISIQP TFSVQRNLPF DRPTIMAAFT GNTEGRTSDM RTEIIRLMES ARPEDVSFQG RGVFELSDEK AASPIVPSFD MSNEGSYFFG DNAEEYDN
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
500 μg
Not determined.
Full Length
Influenza
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol