missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza A H1N1 (Wilson-Smith / 1933) NucleoProtein
A DNA sequence encoding the Influenza A virus (strain A/Wilson-Smith/1933 H1N1) Influenza A H1N1 (strain A/Wilson-Smith/1933) Nucleoprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca: enQuireBio™ QP7106-200ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Influenza A H1N1 (Wilson-Smith / 1933) NucleoProtein | |
Research Use Only | |
NP | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MATKGTKRSY EQMETDGERQ NATEIRASVG KMIGGIGRFY IQMCTELKLS DYEGRLIQNS LTIERMVLSA FDERRNKYLE EHPSAGKDPK KTGGPIYRRV DGKWMRELIL YDKEEIRRIW RQANNGDDAT AGLTHMMIWH SNLNDATYQR TRALVRTGMD PRMCSLMQGS TLPRRSGAAG AAVKGVGTMV MELIRMIKRG INDRNFWRGE NGRRTRIAYE RMCNILKGKF QTAAQRAMVD QVRESRNPGN AEFEDLIFLA RSALILRGSV AHKSCLPACV YGPAVASGYD FEREGYSLVG IDPFRLLQNS QVYSLIRPNE NPAHKSQLVW MACHSAAFED LRVSSFIRGT KVVPRGKLST RGVQIASNEN METMESSTLE LRSRYWAIRT RSGGNTNQQR ASSGQISIQP TFSVQRNLPF DRPTIMAAFT GNTEGRTSDM RTEIIRLMES ARPEDVSFQG RGVFELSDEK AASPIVPSFD MSNEGSYFFG DNAEEYDN | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |
200 μg | |
Not determined. | |
Full Length | |
Influenza | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido