Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human VEGF 121 (aa 207-327) Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
431.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 7422 |
---|---|
Name | VEGF 121, aa 207-327 |
Menge | 10 μg |
Quelle | E. coli-derived human VEGF protein Ala207-Arg327,with an N-terminal Met & Pro208-Arg327 |
Lagerungsbedingungen | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
Produktcode | Marke | Zusammensetzung | Molekulargewicht | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zusammensetzung | Molekulargewicht | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
18176130
|
R&D Systems™
4644-VS-010 |
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in HCl with BSA as a carrier protein. | 14 kDa (monomer) |
431.00 €
10 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
18106900
|
R&D Systems™
4644-VS-010/CF |
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in HCl. | 14 kDa |
431.00 €
10 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The Recombinant Human VEGF 121 (aa 207-327) Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human VEGF 121 (aa 207-327) Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.Spezifikation
7422 | |
10 μg | |
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. | |
Unconjugated | |
95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |
VEGF 121, aa 207-327 | |
E. coli-derived human VEGF protein Ala207-Arg327,with an N-terminal Met & Pro208-Arg327 | |
Disulfide-linked homodimer | |
Recombinant |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur