Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human VEGF 111 Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.
443.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 7422
Molekulargewicht 13 kDa
Name VEGF 111
Menge 10 μg
Quelle E. coli-derived human VEGF protein Ala27-Arg137,with an N-terminal Met & Pro28-Arg137
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Zusammensetzung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zusammensetzung Preis Menge & Verfügbarkeit  
18147850
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
R&D Systems™
5336-VE-010/CF
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA.
443.00 €
10 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18376377
Unterlagen ansehen
R&D Systems™
5336-VE-010
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA with BSA as a carrier protein.
443.00 €
10 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The Recombinant Human VEGF 111 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human VEGF 111 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spezifikation
Spezifikation
7422
VEGF 111
E. coli-derived human VEGF protein Ala27-Arg137,with an N-terminal Met & Pro28-Arg137
Disulfide-linked homodimer
Recombinant
13 kDa
10 μg
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Unconjugated
95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.