missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Vascular endothelial growth factor D Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Vascular endothelial growth factor D, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marke:  enQuireBio™ QP8578-ec-1mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16095381

  • 2385.00 € / 1 Milligramm

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

NP_004460.1
Vascular endothelial growth factor D Protein
Research Use Only
VEGFD
Recombinant Protein
E. coli
FAATFYDIET LKVIDEEWQR TQCSPRETCV EVASELGKST NTFFKPPCVN VFRCGGCCNE ESLICMNTST SYISKQLFEI SVPLTSVPEL VPVKVANHTG CKCLPTAPRH PYSIIRR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2277
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote