missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Tubulin beta-4A chain Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tubulin beta-4A chain, was expressed in the hosts and tags indicated.

245.00 € - 3545.00 €

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_001276052.1
Gen-ID (Entrez) 10382
Name Tubulin beta-4A chain Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16076290
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6853-ec-10ug
10 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16016300
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6853-ec-50ug
50 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16066290
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6853-ec-100ug
100 μg
800.00 €
100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16096290
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6853-ec-200ug
200 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16006300
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6853-ec-500ug
500 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16086290
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6853-ec-1mg
1 mg
3545.00 €
1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

NP_001276052.1
Tubulin beta-4A chain Protein
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
10382
Research Use Only
TUBB4A
Recombinant Protein
E. coli
MREIVHLQAG QCGNQIGAKF WEVISDEHGI DPTGTYHGDS DLQLERINVY YNEATGGNYV PRAVLVDLEP GTMDSVRSGP FGQIFRPDNF VFGQSGAGNN WAKGHYTEGA ELVDAVLDVV RKEAESCDCL QGFQLTHSLG GGTGSGMGTL LISKIREEFP DRIMNTFSVV PSPKVSDTVV EPYNATLSVH QLVENTDETY CIDNEALYDI CFRTLKLTTP TYGDLNHLVS ATMSGVTTCL RFPGQLNADL RKLAVNMVPF PRLHFFMPGF APLTSRGSQQ YRALTVPELT QQMFDAKNMM AACDPRHGRY LTVAAVFRGR MSMKEVDEQM LSVQSKNSSY FVEWIPNNVK TAVCDIPPRG LKMAATFIGN STAIQELFKR ISEQFTAMFR RKAFLHWYTG EGMDEMEFTE AESNMNDLVS EYQQYQDATA EEGEFEEEAE EEVA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Human Tubulin beta-4A chain Protein

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt