missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human TSSK3 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TSSK3, was expressed in the hosts and tags indicated.

245.00 € - 3545.00 €

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_443073.1
Gen-ID (Entrez) 81629
Name TSSK3 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16081871
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7965-ec-10ug
10 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16021881
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7965-ec-50ug
50 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16071871
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7965-ec-100ug
100 μg
800.00 €
100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16001881
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7965-ec-200ug
200 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16011881
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7965-ec-500ug
500 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16091871
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7965-ec-1mg
1 mg
3545.00 €
1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

NP_443073.1
TSSK3 Protein
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
81629
Research Use Only
TSSK3
Recombinant Protein
E. coli
MEDFLLSNGY QLGKTIGEGT YSKVKEAFSK KHQRKVAIKV IDKMGGPEEF IQRFLPRELQ IVRTLDHKNI IQVYEMLESA DGKICLVMEL AEGGDVFDCV LNGGPLPESR AKALFRQMVE AIRYCHGCGV AHRDLKCENA LLQGFNLKLT DFGFAKVLPK SHRELSQTFC GSTAYAAPEV LQGIPHDSKK GDVWSMGVVL YVMLCASLPF DDTDIPKMLW QQQKGVSFPT HLSISADCQD LLKRLLEPDM ILRPSIEEVS WHPWLAST
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Human TSSK3 Protein

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt