missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TRMT112 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TRMT112, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2485.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001273011.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 51504 |
Name | TRMT112 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16063151
|
enQuireBio™
QP8188-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16003161
|
enQuireBio™
QP8188-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16053151
|
enQuireBio™
QP8188-ec-100ug |
100 μg |
554.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16083151
|
enQuireBio™
QP8188-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16093151
|
enQuireBio™
QP8188-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16073151
|
enQuireBio™
QP8188-ec-1mg |
1 mg |
2485.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
NP_001273011.1 | |
TRMT112 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
51504 | |
Research Use Only | |
TRMT112 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKLLTHNLLS SHVRGVGSRG FPLRLQATEV RICPVEFNPN FVARMIPKVE WSAFLEAADN LRLIQVPKGP VEGYEENEEF LRTMHHLLLE VEVIEGTLQC PESGRMFPIS RGIPNMLLSE EETES | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Human TRMT112 Protein