Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human TRANCE/RANK L/TNFSF11 (E. coli-expressed)
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
480.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 8600
Name TRANCE/TNFSF11/RANK L
Menge 10 μg
Quelle E. coli-derived human TRANCE/TNFSF11/RANK L protein Arg85-Asp245,with an N-terminal Met
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Zusammensetzung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zusammensetzung Preis Menge & Verfügbarkeit  
18146710
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
R&D Systems™
6449-TEC-010
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in MES and NaCl with BSA as a carrier protein.
480.00 €
10 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18188030
Unterlagen ansehen
R&D Systems™
6449-TEC-010/CF
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in MES and NaCl.
480.00 €
10 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The Recombinant Human TRANCE/RANK L/TNFSF11 (E. coli-expressed) is derived from E. coli. The Recombinant Human TRANCE/RANK L/TNFSF11 (E. coli-expressed) has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spezifikation
Spezifikation
8600
10 μg
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Recombinant
TRANCE/TNFSF11/RANK L
E. coli-derived human TRANCE/TNFSF11/RANK L protein Arg85-Asp245,with an N-terminal Met