Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TGFA Protein
A cDNA sequence encoding the TGFA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
143.00 € - 1565.00 €
Spezifikation
Name | TGFA Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Biologische Aktivität | The ED50, as measured in a proliferation assay using mouse Balb/3T3 cells, is less than 0.4ng/ml. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15945438
|
enQuireBio™
QP10875-20ug |
20 μg |
143.00 €
20 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15925438
|
enQuireBio™
QP10875-100ug |
100 μg |
222.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15935438
|
enQuireBio™
QP10875-1mg |
1 mg |
1565.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
TGFA Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
VVSHFNDCPD SHTQFCFHGT CRFLVQEDKP ACVCHSGYVG ARCEHADLLA | |
Greater than 97.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
The ED50, as measured in a proliferation assay using mouse Balb/3T3 cells, is less than 0.4ng/ml. | |
Human | |
Untagged | |
Lyophilized from a 0.2microm filtered solution in Acetonitrile and TFA. |