Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Sorting nexin-24 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Sorting nexin-24, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6710-ec-200ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16085280
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_054754.1
Sorting nexin-24 Protein
Research Use Only
SNX24
Recombinant Protein
E. coli
MEVYIPSFRY EESDLERGYT VFKIEVLMNG RKHFVEKRYS EFHALHKKLK KCIKTPEIPS KHVRNWVPKV LEQRRQGLET YLQAVILENE ELPKLFLDFL NVRHLPSLPK AESCGSFDET ESEESSKLSH QPVLLFLRDP YVLPAASDFP NVVIEGVLHG IFYPHLQPR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
28966
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol