Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SIRPG / SIRP gamma / CD172g Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_001034597.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 55423 |
| Name | SIRPG / SIRP gamma / CD172g Protein |
| Menge | 100 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | SIRPG |
| Proteinlänge | Extracellular Domain |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Mehr anzeigen |