Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SFTPD / SP-D / SFTP4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SFTPD / SP-D / SFTP4, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00 € - 2645.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_003010.4
Gen-ID (Entrez) 6441
Name SFTPD / SP-D / SFTP4 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16058241
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP9395-ye-10ug
10 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16098241
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP9395-ye-50ug
50 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16048241
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP9395-ye-100ug
100 μg
800.00 €
100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16078241
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP9395-ye-200ug
200 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16088241
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP9395-ye-500ug
500 μg
2285.00 €
500 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16068241
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP9395-ye-1mg
1 mg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Spezifikation
NP_003010.4
SFTPD / SP-D / SFTP4 Protein
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
6441
Research Use Only
SFTPD
Recombinant Protein
Yeast
AEMKTYSHRT MPSACTLVMC SSVESGLPGR DGRDGREGPR GEKGDPGLPG AAGQAGMPGQ AGPVGPKGDN GSVGEPGPKG DTGPSGPPGP PGVPGPAGRE GPLGKQGNIG PQGKPGPKGE AGPKGEVGAP GMQGSAGARG LAGPKGERGV PGERGVPGNT GAAGSAGAMG PQGSPGARGP PGLKGDKGIP GDKGAKGESG LPDVASLRQQ VEALQGQVQH LQAAFSQYKK VELFPNGQSV GEKIFKTAGF VKPFTEAQLL CTQAGGQLAS PRSAAENAAL QQLVVAKNEA AFLSMTDSKT EGKFTYPTGE SLVYSNWAPG EPNDDGGSED CVEIF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.