Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human sFRP-3 Protein
Artikelnummer. p-4720749
Click to view available options
Menge:
25 μg
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in NaH 2 PO 4 und NaCl mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in NaH 2 PO 4 und NaCl.
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 18178280
Marke: R&D Systems™ 7584SF025/CF
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Human sFRP-3 Protein is derived from NS0. The Recombinant Human sFRP-3 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spezifikation
Zusammensetzung Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in NaH 2 PO 4 und NaCl.
Gen-ID (Entrez) 2487
Molekulargewicht 33.2 kDa
Name sFRP-3
Menge 25 μg
Quelle Mouse myeloma cell line,NS0-derived human sFRP-3 protein Ala33-Asn325
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Reinheits- oder Qualitätsgrad 95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.