Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Serine protease 23 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Serine protease 23, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6538-ec-50ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16004030
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_001280107.1
Serine protease 23 Protein
Research Use Only
PRSS23
Recombinant Protein
E. coli
QVSPYSAPWK PTWPAYRLPV VLPQSTLNLA KPDFGAEAKL EVSSSCGPQC HKGTPLPTYE EAKQYLSYET LYANGSRTET QVGIYILSSS GDGAQHRDSG SSGKSRRKRQ IYGYDSRFSI FGKDFLLNYP FSTSVKLSTG CTGTLVAEKH VLTAAHCIHD GKTYVKGTQK LRVGFLKPKF KDGGRGANDS TSAMPEQMKF QWIRVKRTHV PKGWIKGNAN DIGMDYDYAL LELKKPHKRK FMKIGVSPPA KQLPGGRIHF SGYDNDRPGN LVYRFCDVKD ETYDLLYQQC DAQPGASGSG VYVRMWKRQQ QKWERKIIGI FSGHQWVDMN GSPQDFNVAV RITPLKYAQI CYWIKGNYLD CREG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
11098
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol