Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SART3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SART3, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00 € - 2880.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_055521.1
Gen-ID (Entrez) 9733
Name SART3 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16089810
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7616-ye-10ug
10 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16029820
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7616-ye-50ug
50 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16079810
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7616-ye-100ug
100 μg
672.00 €
100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16009820
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7616-ye-200ug
200 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16019820
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7616-ye-500ug
500 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16099810
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7616-ye-1mg
1 mg
2880.00 €
1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_055521.1
SART3 Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
9733
Research Use Only
SART3
Recombinant Protein
Yeast
QRKRARAEKK ALKKKKKIRG PEKRGADEDD EKEWGDDEEE QPSKRRRVEN SIPAAGETQN VEVAAGPAGK CAAVDVEPPS KQKEKAASLK RDMPKVLHDS SKDSITVFVS NLPYSMQEPD TKLRPLFEAC GEVVQIRPIF SNRGDFRGYC YVEFKEEKSA LQALEMDRKS VEGRPMFVSP CVDKSKNPDF KVFRYSTSLE KHKLFISGLP FSCTKEELEE ICKAHGTVKD LRLVTNRAGK PKGLAYVEYE NESQASQAVM KMDGMTIKEN IIKVAISNPP QRKVPEKPET RKAPGGPMLL P
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Human SART3 Protein