Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RuvB-like 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) RuvB-like 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8295-ec-10ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16063841
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_001308120.1
RuvB-like 2 Protein
Research Use Only
RUVBL2
Recombinant Protein
E. coli
ATVTATTKVP EIRDVTRIER IGAHSHIRGL GLDDALEPRQ ASQGMVGQLA ARRAAGVVLE MIREGKIAGR AVLIAGQPGT GKTAIAMGMA QALGPDTPFT AIAGSEIFSL EMSKTEALTQ AFRRSIGVRI KEETEIIEGE VVEIQIDRPA TGTGSKVGKL TLKTTEMETI YDLGTKMIES LTKDKVQAGD VITIDKATGK ISKLGRSFTR ARDYDAMGSQ TKFVQCPDGE LQKRKEVVHT VSLHEIDVIN SRTQGFLALF SGDTGEIKSE VREQINAKVA EWREEGKAEI IPGVLFIDEV HMLDIESFSF LNRALESDMA PVLIMATNRG ITRIRGTSYQ SPHGIPIDLL DRLLIVSTTP YSEKDTKQIL RIRCEEEDVE MSEDAYTVLT RIGLETSLRY AIQLITAASL VCRKRKGTEV QVDDIKRVYS LFLDESRSTQ YMKEYQDAFL FNELKGETMD TS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10856
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol