Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RPP25L Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) RPP25L, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00 € - 3545.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_680544.1
Gen-ID (Entrez) 138716
Name RPP25L Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16091171
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7851-ec-10ug
10 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16031181
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7851-ec-50ug
50 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16081171
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7851-ec-100ug
100 μg
800.00 €
100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16011181
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7851-ec-200ug
200 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16021181
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7851-ec-500ug
500 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16001181
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7851-ec-1mg
1 mg
3545.00 €
1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_680544.1
RPP25L Protein
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
138716
Research Use Only
RPP25L
Recombinant Protein
E. coli
MEHYRKAGSV ELPAPSPMPQ LPPDTLEMRV RDGSKIRNLL GLALGRLEGG SARHVVFSGS GRAAGKAVSC AEIVKRRVPG LHQLTKLRFL QTEDSWVPAS PDTGLDPLTV RRHVPAVWVL LSRDPLDPNE CGYQPPGAPP GLGSMPSSSC GPRSRRRARD TRS
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.