missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Rho guanine nucleotide exchange factor 18 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Rho guanine nucleotide exchange factor 18, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2485.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001124427.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 23370 |
Name | Rho guanine nucleotide exchange factor 18 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16094981
|
enQuireBio™
QP8503-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16034991
|
enQuireBio™
QP8503-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16084981
|
enQuireBio™
QP8503-ec-100ug |
100 μg |
554.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16014991
|
enQuireBio™
QP8503-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16024991
|
enQuireBio™
QP8503-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16004991
|
enQuireBio™
QP8503-ec-1mg |
1 mg |
2485.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
NP_001124427.1 | |
Rho guanine nucleotide exchange factor 18 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
23370 | |
Research Use Only | |
ARHGEF18 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MTVSQKGGPQ PTPSPAGPGT QLGPITGEMD EADSAFLKFK QTADDSLSLT SPNTESIFVE DPYTASLRSE IESDGHEFEA ESWSLAVDAA YAKKQKREVV KRQDVLYELM QTEVHHVRTL KIMLKVYSRA LQEELQFSSK AIGRLFPCAD DLLETHSHFL ARLKERRQES LEEGSDRNYV IQKIGDLLVQ QFSGENGERM KEKYGVFCSG HNEAVSHYKL LLQQNKKFQN LIKKIGNFSI VRRLGVQECI LLVTQRITKY PVLVERIIQN TEAGTEDYED LTQALNLIKD IISQVDAKVS ECEKGQRLRE IAGKMDLKSS SKLKNGLTFR KEDMLQRQLH LEGMLCWKTT SGRLKDILAI LLTDVLLLLQ EKDQKYVFAS VDSKPPVISL QKL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Human Rho guanine nucleotide exchange factor 18 Protein