Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Reelin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Reelin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6597-ec-200ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16094430
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_005036.2
Reelin Protein
Research Use Only
RELN
Recombinant Protein
E. coli
AAGYYPRFSP FFFLCTHHGE LEGDGEQGEV LISLHIAGNP TYYVPGQEYH VTISTSTFFD GLLVTGLYTS TSVQASQSIG GSSAFGFGIM SDHQFGNQFM CSVVASHVSH LPTTNLSFIW IAPPAGTGCV NFMATATHRG QVIFKDALAQ QLCEQGAPTD VTVHPHLAEI HSDSIILRDD FDSYHQLQLN PNIWVECNNC ETGEQCGAIM HGNAVTFCEP YGPRELITT
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5649
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol