Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Reelin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Reelin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6597-ec-1mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16084430
  • 2485.00 € / 1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
NP_005036.2
Reelin Protein
Research Use Only
RELN
Recombinant Protein
E. coli
AAGYYPRFSP FFFLCTHHGE LEGDGEQGEV LISLHIAGNP TYYVPGQEYH VTISTSTFFD GLLVTGLYTS TSVQASQSIG GSSAFGFGIM SDHQFGNQFM CSVVASHVSH LPTTNLSFIW IAPPAGTGCV NFMATATHRG QVIFKDALAQ QLCEQGAPTD VTVHPHLAEI HSDSIILRDD FDSYHQLQLN PNIWVECNNC ETGEQCGAIM HGNAVTFCEP YGPRELITT
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5649
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol