Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Pyridoxal phosphate phosphatase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Pyridoxal phosphate phosphatase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP9859-ye-50ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16098861
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_064711.1
Pyridoxal phosphate phosphatase Protein
Research Use Only
Pdxp
Recombinant Protein
Yeast
MARCERLRGA ALRDVLGRAQ GVLFDCDGVL WNGERAVPGA PELLERLARA GKAALFVSNN SRRARPELAL RFARLGFGGL RAEQLFSSAL CAARLLRQRL PGPPDAPGAV FVLGGEGLRA ELRAAGLRLA GDPSAGDGAA PRVRAVLVGY DEHFSFAKLR EACAHLRDPE CLLVATDRDP WHPLSDGSRT PGTGSLAAAV ETASGRQALV VGKPSPYMFE CITENFSIDP ARTLMVGDRL ETDILFGHRC GMTTVLTLTG VSRLEEAQAY LAAGQHDLVP HYYVESIADL TEGLED
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
57026
50 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol