missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PTPMT1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PTPMT1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke: enQuireBio™ QP7832-ec-10ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
NP_001137456.1 | |
PTPMT1 Protein | |
Research Use Only | |
PTPMT1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
KVPGRAHRDW YHRIDPTVLL GALPLRSLTR QLVQDENVRG VITMNEEYET RFLCNSSQEW KRLGVEQLRL STVDMTGIPT LDNLQKGVQF ALKYQSLGQC VYVHCKAGRS RSATMVAAYL IQVHKWSPEE AVRAIAKIRS YIHIRPGQLD VLKEFHKQIT ARATKDGTFV ISKT | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
114971 | |
10 μg | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur