Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein delta homolog 1 Protein
Artikelnummer. 15968789
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15968789
Marque: enQuireBio™ QP5937ec10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein delta homolog 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Zugriffsnummer NP_001304101.1
Gen-ID (Entrez) 8788
Name Protein delta homolog 1 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol DLK1
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz AECFPACNPQ NGFCEDDNVC RCQPGWQGPL CDQCVTSPGC LHGLCGEPGQ CICTDGWDGE LCDRDVRACS SAPCANNRTC VSLDDGLYEC SCAPGYSGKD CQKKDGPCVI NGSPCQHGGT CVDDEGRASH ASCLCPPGFS GNFCEIVANS CTPNPCENDG VCTDIGGDFR CRCPAGFIDK TCSRPVTNCA SSPCQNGGTC LQHTQVSYEC LCKPEFTGLT CVKKRALSPQ QVTRLPSGYG LAYRLTPGVH ELPVQQPEHR ILKVSMKELN KKTPLLTEGQ
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis