missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Prolyl 4-hydroxylase subunit alpha-3 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Prolyl 4-hydroxylase subunit alpha-3, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marke:  enQuireBio™ QP7791-ec-1mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16090821

  • 2485.00 € / 1 Milligramm

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

NP_001275677.1
Prolyl 4-hydroxylase subunit alpha-3 Protein
Research Use Only
P4HA3
Recombinant Protein
E. coli
DPERAAARGD TFSALTSVAR ALAPERRLLG LLRRYLRGEE ARLRDLTRFY DKVLSLHEDS TTPVANPLLA FTLIKRLQSD WRNVVHSLEA SENIRALKDG YEKVEQDLPA FEDLEGAARA LMRLQDVYML NVKGLARGVF QRVTGSAITD LYSPKRLFSL TGDDCFQVGK VAYDMGDYYH AIPWLEEAVS LFRGSYGEWK TEDEASLEDA LDHLAFAYFR AGNVSCALSL SREFLLYSPD NKRMARNVLK YERLLAESPN HVVAEAVIQR PNIPHLQTRD TYEGLCQTLG SQPTLYQIPS LYCSYETNSN AYLLLQPIRK EVIHLEPYIA LYHDFVSDSE AQKIRELAEP WLQRSVVASG EKQLQVEYRI SKSAWLKDTV DPKLVTLNHR IAALTGLDVR PPYAEYLQVV NYGIGGHYEP HFDHATSPSS PLYRMKSGNR VATFMIYLSS VEAGGATAFI YANLSVPVVR NAALFWWNLH RSGEGDSDTL HAGCPVLVGD KWVANKWIHE YGQEFRRPCS SSPED
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
283208
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt