missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Prolyl 4-hydroxylase subunit alpha-3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Prolyl 4-hydroxylase subunit alpha-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke: enQuireBio™ QP7791-ec-200ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
NP_001275677.1 | |
Prolyl 4-hydroxylase subunit alpha-3 Protein | |
Research Use Only | |
P4HA3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
DPERAAARGD TFSALTSVAR ALAPERRLLG LLRRYLRGEE ARLRDLTRFY DKVLSLHEDS TTPVANPLLA FTLIKRLQSD WRNVVHSLEA SENIRALKDG YEKVEQDLPA FEDLEGAARA LMRLQDVYML NVKGLARGVF QRVTGSAITD LYSPKRLFSL TGDDCFQVGK VAYDMGDYYH AIPWLEEAVS LFRGSYGEWK TEDEASLEDA LDHLAFAYFR AGNVSCALSL SREFLLYSPD NKRMARNVLK YERLLAESPN HVVAEAVIQR PNIPHLQTRD TYEGLCQTLG SQPTLYQIPS LYCSYETNSN AYLLLQPIRK EVIHLEPYIA LYHDFVSDSE AQKIRELAEP WLQRSVVASG EKQLQVEYRI SKSAWLKDTV DPKLVTLNHR IAALTGLDVR PPYAEYLQVV NYGIGGHYEP HFDHATSPSS PLYRMKSGNR VATFMIYLSS VEAGGATAFI YANLSVPVVR NAALFWWNLH RSGEGDSDTL HAGCPVLVGD KWVANKWIHE YGQEFRRPCS SSPED | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
283208 | |
200 μg | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur