missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human PRKAB2 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PRKAB2, was expressed in the hosts and tags indicated.

160.00 € - 2485.00 €

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_005390.1
Gen-ID (Entrez) 5565
Name PRKAB2 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16098990
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7495-ec-10ug
10 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16039000
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7495-ec-50ug
50 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16088990
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7495-ec-100ug
100 μg
554.00 €
100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16019000
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7495-ec-200ug
200 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16029000
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7495-ec-500ug
500 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16009000
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7495-ec-1mg
1 mg
2485.00 €
1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

NP_005390.1
PRKAB2 Protein
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
5565
Research Use Only
PRKAB2
Recombinant Protein
E. coli
MGNTTSDRVS GERHGAKAAR SEGAGGHAPG KEHKIMVGST DDPSVFSLPD SKLPGDKEFV SWQQDLEDSV KPTQQARPTV IRWSEGGKEV FISGSFNNWS TKIPLIKSHN DFVAILDLPE GEHQYKFFVD GQWVHDPSEP VVTSQLGTIN NLIHVKKSDF EVFDALKLDS MESSETSCRD LSSSPPGPYG QEMYAFRSEE RFKSPPILPP HLLQVILNKD TNISCDPALL PEPNHVMLNH LYALSIKDSV MVLSATHRYK KKYVTTLLYK PI
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt