missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human Plexin D1 Protein

Extensive quality control produces lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.

Marke:  R&D Systems™ 4160-PD-050

444.91 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Artikelnummer. 18127870

  • 582.00 € / 50 Mikrogramm

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Measured by its binding ability in a functional ELISA. When Recombinant Human Plexin-D1 is coated at 5μg/mL, Recombinant Human Semaphorin 3E (Catalog # 3239-S3 ) binds with an apparent Kd <10 nM.

The Recombinant Human Plexin D1 Protein is derived from NS0. The Recombinant Human Plexin D1 Protein has been validated for the following applications: Binding Activity.
Spezifikation

Spezifikation

Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS.
132.7 kDa
50 μg
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Recombinant
23129
Plexin D1
Mouse myeloma cell line,NS0-derived human Plexin D1 protein Leu47-Ala1271 with a C-terminal 6-His tag
Unconjugated
>85%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote