Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human P-Selectin/CD62P Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
408.00 € - 1045.00 €
Spezifikation
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS containing Calcium and Magnesium with Sorbitol.
Gen-ID (Entrez) 6403
Molekulargewicht 80 kDa
Name P-Selectin/CD62P
Quelle Chinese Hamster Ovary cell line,CHO-derived human P-Selectin/CD62P protein Trp42-Ala771
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18197430
Unterlagen ansehen
R&D Systems™
ADP3-200
200 μg
1045.00 €
200 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18188480
Unterlagen ansehen
R&D Systems™
ADP3-050
50 μg
408.00 €
50 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The Recombinant Human P-Selectin/CD62P Protein is derived from CHO. The Recombinant Human P-Selectin/CD62P Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spezifikation
Spezifikation
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS containing Calcium and Magnesium with Sorbitol.
80 kDa
Chinese Hamster Ovary cell line,CHO-derived human P-Selectin/CD62P protein Trp42-Ala771
Unconjugated
97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
6403
P-Selectin/CD62P
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Recombinant
Videos