Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Nuclear RNA export factor 3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Nuclear RNA export factor 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2485.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_071335.1
Gen-ID (Entrez) 56000
Name Nuclear RNA export factor 3 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16093340
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6443-ec-10ug
10 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16033350
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6443-ec-50ug
50 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16083340
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6443-ec-100ug
100 μg
554.00 €
100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16013350
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6443-ec-200ug
200 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16023350
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6443-ec-500ug
500 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16003350
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6443-ec-1mg
1 mg
2485.00 €
1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_071335.1
Nuclear RNA export factor 3 Protein
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
56000
Research Use Only
NXF3
Recombinant Protein
E. coli
MSLPSGHTTG HTDQVVQRRA RCWDIYQRRF SSRSEPVNPG MHSSSHQQQD GDAAMHGAHM DSPVRYTPYT ISPYNRKGSF RKQDQTHVNM EREQKPPERR MEGNMPDGTL GSWFKITVPF GIKYNEKWLL NLIQNECSVP FVPVEFHYEN MHASFFVENA SIAYALKNVS GKIWDEDNEK ISIFVNPAGI PHFVHRELKS EKVEQIKLAM NQQCDVSQEA LDIQRLPFYP DMVNRDTKMA SNPRKCMAAS LDVHEENIPT VMSAGEMDKW KGIEPGEKCA DRSPVCTTFS DTSSNINSIL ELFPKLLCLD GQQSPRATLC GTEAHKRLPT CKGSFFGSEM LKNLVLQFLQ QYYLIYDSGD RQGLLSAYHD EACFSLSIPF NPEDSAPSSF CKFFKDSRNI KILKDPYLRG ELLKHTKLDI VDSLSALPKT QHDLSSFLVD MWYQTEWMLC FSVNGVFKEV EGQSQGSVLA FTRTFIATPG SSSSLCIVND KLFVRDTSHQ GTQSALFTLV PTAFSSSVPA FSQEQQKMLP S
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Human Nuclear RNA export factor 3 Protein