missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Nuclear pore membrane glycoprotein 210 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Nuclear pore membrane glycoprotein 210, was expressed in the hosts and tags indicated.

160.00 € - 2485.00 €

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_079199.2
Gen-ID (Entrez) 23225
Name Nuclear pore membrane glycoprotein 210 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16073330
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6440-ec-10ug
10 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16013340
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6440-ec-50ug
50 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16063330
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6440-ec-100ug
100 μg
554.00 €
100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16093330
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6440-ec-200ug
200 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16003340
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6440-ec-500ug
500 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16083330
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6440-ec-1mg
1 mg
2485.00 €
1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

NP_079199.2
Nuclear pore membrane glycoprotein 210 Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
23225
Research Use Only
NUP210
Recombinant Protein
E. coli
AVGSVTVYYE VAGHLRTYKE VVVSVPQRIM ARHLHPIQTS FQEATASKVI VAVGDRSSNL RGECTPTQRE VIQALHPETL ISCQSQFKPA VFDFPSQDVF TVEPQFDTAL GQYFCSITMH RLTDKQRKHL SMKKTALVVS ASLSSSHFST EQVGAEVPFS PGLFADQAEI LLSNHYTSSE IRVFGAPEVL ENLEVKSGSP AVLAFAKEKS FGWPSFITYT VGVLDPAAGS QGPLSTTLTF SSPVTNQAIA IPVTVAFVVD RRGPGPYGAS LFQHFLDSYQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt