missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human NRG1-beta 1/HRG1-beta 1 ECD Protein
Click to view available options
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA.
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
Beschreibung
The Recombinant Human NRG1-beta 1/HRG1-beta 1 ECD Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human NRG1-beta 1/HRG1-beta 1 ECD Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spezifikation
Spezifikation
| Zusammensetzung | Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA mit BSA als Trägerprotein |
| Gen-ID (Entrez) | 3084 |
| Molekulargewicht | 26.9 kDa |
| Name | Neuregulin-1 beta 1/NRG1 beta 1 Extracellular Domain |
| Menge | 50 μg |
| Quelle | E. coli-derived human Neuregulin-1 beta 1/NRG1 beta 1 protein Ser2-Lys246 |
| Lagerungsbedingungen | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Konjugat | Unconjugated |
| Rekombinant | Recombinant |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | 90%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur