Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NHP2-like protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NHP2-like protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00 € - 2155.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001003796.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 4809 |
Name | NHP2-like protein 1 |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16048071
|
enQuireBio™
QP9307-ye-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16088071
|
enQuireBio™
QP9307-ye-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16038071
|
enQuireBio™
QP9307-ye-100ug |
100 μg |
672.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16068071
|
enQuireBio™
QP9307-ye-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16078071
|
enQuireBio™
QP9307-ye-500ug |
500 μg |
1810.00 €
500 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16058071
|
enQuireBio™
QP9307-ye-1mg |
1 mg | N/A | ||||||
Spezifikation
NP_001003796.1 | |
NHP2-like protein 1 | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
4809 | |
Research Use Only | |
NHP2L1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
TEADVNPKAY PLADAHLTKK LLDLVQQSCN YKQLRKGANE ATKTLNRGIS EFIVMAADAE PLEIILHLPL LCEDKNVPYV FVRSKQALGR ACGVSRPVIA CSVTIKEGSQ LKQQIQSIQQ SIERLLV | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Human NHP2-like protein 1