missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human Neuregulin-1 beta 1/NRG1 beta 1 Protein

Artikelnummer. 18476711 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18476711

Marke: Novus Biologicals™ NBP23509710ug

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Se returpolicy

Recombinant Protein

Neuregulin-1 beta 1/NRG1 beta 1 protein is fully biologically active when compared to standard. The ED50 as determined by a cell proliferation assay using serum free human MCF-7 cells is less than 0.5 ng/mL, corresponding to a specific activity of >2.0 x 106IU/mg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Zugriffsnummer Q02297, Q02297, Q02297
Konzentration LYOPH
Zur Verwendung mit (Anwendung) PAGE, Bioactivity
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 um filtered solution in 1 x PBS, pH 7.4.
Gen-ID (Entrez) 3084
Molekulargewicht 7.5 kDa
Menge 10 μg
Lagerungsbedingungen Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2°C to 8°C for 1 month and at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Endotoxin-Konzentration Less than 0.1 EU/ug of Neuregulin-1 beta 1/NRG1 beta 1 as determined by LAL method.
Gen-Alias ARIA, GGF, GGF2, HGL, HRG, HRG1, HRGA, MST131, MSTP131, NDF, neuregulin 1, NRG1-IT2, SMDF
Gensymbol NRG1
Rekonstitution Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0mg/mL. Apportion stock solutions into working aliquots and store at <-20°C.
Reinheits- oder Qualitätsgrad >97% pure by SDS-PAGE and HPLC
Protein Neuregulin-1 beta 1/NRG1 beta 1
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.