Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NARS Protein
A cDNA sequence encoding the NARS was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
143.00 € - 222.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 4677
Name NARS Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol NARS
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15901569
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12794-HIS-INSECT-2ug
2 μg
143.00 €
2 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15991559
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12794-HIS-INSECT-10ug
10 μg
222.00 €
10 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
4677
Research Use Only
NARS
Human
His
NARS protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
NARS Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
Baculovirus
GSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMVLAELY VSDREGSDAT GDGTKEKPFK TGLKALMTVG KEPFPTIYVD SQKENERWNV ISKSQLKNIK KMWHREQMKS ESREKKEAED SLRREKNLEE AKKITIKNDP SLPEPKCVKI GALEGYRGQR VKVFGWVHRL RRQGKNLMFL VLRDGTGYLQ CVLADELCQC YNGVLLSTES SVAVYGMLNL TPKGKQAPGG HELSCDFWEL IGLAPAGGAD NLINEESDVD VQLNNRHMMI RGENMSKILK ARSMVTRCFR DHFFDRGYYE VTPPTLVQTQ VEGGATLFKL DYFGEEAFLT QSSQLYLETC LPALGDVFCI AQSYRAEQSR TRRHLAEYTH VEAECPFLTF DDLLNRLEDL VCDVVDRILK SPAGSIVHEL NPNFQPPKRP FKRMNYSDAI VWLKEHDVKK EDGTFYEFGE DIPEAPERLM TDTINEPILL CRFPVEIKSF YMQRCPEDSR LTESVDVLMP NVGEIVGGSM RIFDSEEILA GYKREGIDPT PYYWYTDQRK YGTCPHGGYG LGLERFLTWI LNRYHIRDVC LYPRFVQRCT P
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Human NARS Protein