Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MUSK Kinase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MUSK Kinase, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00 € - 2155.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001159752.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 4593 |
Name | MUSK Kinase Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16093010
|
enQuireBio™
QP6395-ye-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16033020
|
enQuireBio™
QP6395-ye-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16083010
|
enQuireBio™
QP6395-ye-100ug |
100 μg |
672.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16013020
|
enQuireBio™
QP6395-ye-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16023020
|
enQuireBio™
QP6395-ye-500ug |
500 μg |
1810.00 €
500 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16003020
|
enQuireBio™
QP6395-ye-1mg |
1 mg | N/A | ||||||
Spezifikation
NP_001159752.1 | |
MUSK Kinase Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
4593 | |
Research Use Only | |
MUSK | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
LPKAPVITTP LETVDALVEE VATFMCAVES YPQPEISWTR NKILIKLFDT RYSIRENGQL LTILSVEDSD DGIYCCTANN GVGGAVESCG ALQVKMKPKI TRPPINVKII EGLKAVLPCT TMGNPKPSVS WIKGDSPLRE NSRIAVLESG SLRIHNVQKE DAGQYRCVAK NSLGTAYSKV VKLEVEVFAR ILRAPESHNV TFGSFVTLHC TATGIPVPTI TWIENGNAVS SGSIQESVKD RVIDSRLQLF ITKPGLYTCI ATNKHGEKFS TAKAAATISI AEWSKPQKDN KGYCAQYRGE VCNAVLAKDA LVFLNTSYAD PEEAQELLVH TAWNELKVVS PVCRPAAEAL LCNHIFQECS PGVVPTPIPI CREYCLAVKE LFCAKEWLVM EEKTHRGLYR SEMHLLSVPE CSKLPSMHWD PTACARLPHL DYNKENLKTF PPMTSSKPSV DIPNLPSSSS SSFSVSPTYS MT | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |