Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MTIF3, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MTIF3, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8051-ec-100ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16082371
  • 800.00 € / 100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
NP_001159733.1
MTIF3, mitochondrial Protein
Research Use Only
MTIF3
Recombinant Protein
E. coli
TAPAQLSPIA SAPRLSFLIH AKAFSTAEDT QNEGKKTKKN KTAFSNVGRK ISQRVIHLFD EKGNDLGNMH RANVIRLMDE RDLRLVQRNT STEPAEYQLM TGLQILQERQ RLREMEKANP KTGPTLRKEL ILSSNIGQHD LDTKTKQIQQ WIKKKHLVQI TIKKGKNVDV SENEMEEIFH QILQTMPGIA TFSSRPQAVQ GGKALMCVLR AFSKNEEKAY KETQETQERD TLNKDHGNDK ESNVLHQ
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
219402
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol