Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MTIF3, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MTIF3, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8051-ec-500ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16022381
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_001159733.1
MTIF3, mitochondrial Protein
Research Use Only
MTIF3
Recombinant Protein
E. coli
TAPAQLSPIA SAPRLSFLIH AKAFSTAEDT QNEGKKTKKN KTAFSNVGRK ISQRVIHLFD EKGNDLGNMH RANVIRLMDE RDLRLVQRNT STEPAEYQLM TGLQILQERQ RLREMEKANP KTGPTLRKEL ILSSNIGQHD LDTKTKQIQQ WIKKKHLVQI TIKKGKNVDV SENEMEEIFH QILQTMPGIA TFSSRPQAVQ GGKALMCVLR AFSKNEEKAY KETQETQERD TLNKDHGNDK ESNVLHQ
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
219402
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol