Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MFG-E8 / lactadherin Protein
Artikelnummer. 16042710
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16042710
Marke: enQuireBio™ QP6356ec1mg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MFG-E8 / lactadherin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001108086.1
Gen-ID (Entrez) 4240
Name MFG-E8 / lactadherin Protein
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol MFGE8
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz LDICSKNPCH NGGLCEEISQ EVRGDVFPSY TCTCLKGYAG NHCETKCVEP LGMENGNIAN SQIAASSVRV TFLGLQHWVP ELARLNRAGM VNAWTPSSND DNPWIQVNLL RRMWVTGVVT QGASRLASHE YLKAFKVAYS LNGHEFDFIH DVNKKHKEFV GNWNKNAVHV NLFETPVEAQ YVRLYPTSCH TACTLRFELL GCELNGCANP LGLKNNSIPD KQITASSSYK TWGLHLFSWN PSYARLDKQG NFNAWVAGSY GNDQWLQVDL GSSKEVTGII TQGARNFGSV QFVASYKVAY SNDSANWTEY QDPRTGSSKI FPGNWDNHSH KKNLFETPIL ARYVRILPVA WHNRIALRLE LLGC
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.