Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MAPT (381 Amino Acids) Protein
A cDNA sequence encoding the MAPT (381 Amino Acids) was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
143.00 € - 8190.00 €
Spezifikation
Name MAPT (381 Amino Acids) Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15945419
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP14015-HIS-EC-2ug
2 μg
143.00 €
2 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15925419
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP14015-HIS-EC-10ug
10 μg
222.00 €
10 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15935419
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP14015-HIS-EC-1mg
1 mg
8190.00 €
1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
MAPT (381 Amino Acids) Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The MAPT solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl Buffer (pH 7.5), 1mM DTT and 20% Glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAEPRQEFEV MEDHAGTYGL GDRKDQGGYT MHQDQEGDTD AGLKESPLQT PTEDGSEEPG SETSDAKSTP TAEAEEAGIG DTPSLEDEAA GHVTQARMVS KSKDGTGSDD KKAKGADGKT KIATPRGAAP PGQKGQANAT RIPAKTPPAP KTPPSSGEPP KSGDRSGYSS PGSPGTPGSR SRTPSLPTPP TREPKKVAVV RTPPKSPSSA KSRLQTAPVP MPDLKNVKSK IGSTENLKHQ PGGGKVQIVYKPVDLSKVTS KCGSLGNIHH KPGGGQVEVK SEKLDFKDRV QSKIGSLDNI THVPGGGNKK IETHKLTFRE NAKAKTDHGA EIVYKSPVVS GDTSPRHLSN VSSTGSIDMV DSPQLATLAD EVSASLAKQG L
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.