Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LSP1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) LSP1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6323-ec-1mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16072470
  • 2485.00 € / 1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
NP_001013271.1
LSP1 Protein
Research Use Only
LSP1
Recombinant Protein
E. coli
MAEASSDPGA EEREELLGPT AQWSVEDEEE AVHEQCQHER DRQLQAQDEE GGGHVPERPK QEMLLSLKPS EAPELDEDEG FGDWSQRPEQ RQQHEGAQGT LDSGEPPQCR SPEGEQEDRP GLHAYEKEDS DEVHLEELSL SKEGPGPEDT VQDNLGAAGA EEEQEEHQKC QQPRTPSPLV LEGTIEQSSP PLSPTTKLID RTESLNRSIE KSNSVKKSQP DLPISKIDQW LEQYTQAIET AGRTPKLARQ ASIELPSMAV ASTKSRWETG EVQAQSAAKT PSCKDIVAGD MSKKSLWEQK GGSKTSSTIK STPSGKRYKF VATGHGKYEK VLVEGGPAP
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
4046
1 mg
Not determined.
Full Length of BC001785
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Human LSP1 Protein > 1mg