missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Interferon alpha-21 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Interferon alpha-21, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2485.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_002166.2 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 3452 |
Name | Interferon alpha-21 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16081520
|
enQuireBio™
QP6201-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16021530
|
enQuireBio™
QP6201-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16071520
|
enQuireBio™
QP6201-ec-100ug |
100 μg |
554.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16001530
|
enQuireBio™
QP6201-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16011530
|
enQuireBio™
QP6201-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16091520
|
enQuireBio™
QP6201-ec-1mg |
1 mg |
2485.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
NP_002166.2 | |
Interferon alpha-21 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3452 | |
Research Use Only | |
IFNA21 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
CDLPQTHSLG NRRALILLAQ MGRISPFSCL KDRHDFGFPQ EEFDGNQFQK AQAISVLHEM IQQTFNLFST KDSSATWEQS LLEKFSTELN QQLNDLEACV IQEVGVEETP LMNVDSILAV KKYFQRITLY LTEKKYSPCA WEVVRAEIMR SFSLSKIFQE RLRRKE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts