Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human IL-36 alpha/IL-1F6 (aa 6-158) Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
478.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 27179 |
---|---|
Molekulargewicht | 17 kDa |
Name | IL-36 alpha/IL-1F6 (aa 6-158) |
Menge | 10 μg |
Quelle | E. coli-derived human IL-36 alpha/IL-1F6 protein Lys6-Phe158 |
Produktcode | Marke | Zusammensetzung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zusammensetzung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18156950
|
R&D Systems™
6995-IL-010 |
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in Tris, NaCl, TCEP, EDTA and Tween™ 20 with BSA as a carrier protein. |
478.00 €
10 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
18147180
|
R&D Systems™
6995-IL-010/CF |
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in Tris, NaCl, TCEP, EDTA and Tween™ 20 with Trehalose. |
478.00 €
10 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
The Recombinant Human IL-36 alpha/IL-1F6 (aa 6-158) Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human IL-36 alpha/IL-1F6 (aa 6-158) Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.Spezifikation
27179 | |
IL-36 alpha/IL-1F6 (aa 6-158) | |
E. coli-derived human IL-36 alpha/IL-1F6 protein Lys6-Phe158 | |
Monomer | |
Recombinant | |
95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |
17 kDa | |
10 μg | |
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. | |
Unconjugated | |
Reconstitute at 100μg/mL in Water. |