missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human IL-27 Protein
Click to view available options
Zusammensetzung:
Geliefert als 0,2 μm gefilterte Lösung in HEPES, NaCl, EDTA und CHAPS.
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in HEPES, NaCl, EDTA und CHAPS mit BSA als Trägerprotein
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
Beschreibung
The Recombinant Human IL-27 Protein is derived from NS0. The Recombinant Human IL-27 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spezifikation
Spezifikation
| Zusammensetzung | Geliefert als 0,2 μm gefilterte Lösung in HEPES, NaCl, EDTA und CHAPS. |
| Gen-ID (Entrez) | 246778 |
| Molekulargewicht | 50 kDa |
| Name | IL-27 |
| Menge | 10 μg |
| Quelle | Mouse myeloma cell line,NS0-derived human IL-27 protein, (N-terminus) Human IL-27 EBI-3 (Arg21-Lys229) Accession &Num; Q14213.2 GSGSSRGGSGSGGSGGGGSKL Human IL-27 p28 (Phe29-Pro243) Accession &Num; AAM34498 6-His tag (C-terminus) |
| Lagerungsbedingungen | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after opening. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after opening. |
| Konjugat | Unconjugated |
| Rekombinant | Recombinant |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | 90%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur