Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human IFN-gamma Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
458.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 3458
Molekulargewicht 16.9 kDa
Name IFN-gamma
Menge 100 μg
Quelle E. coli-derived human IFN-gamma protein Gln24-Gln166 with an N-terminal Met
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Zusammensetzung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zusammensetzung Preis Menge & Verfügbarkeit  
18786996
Unterlagen ansehen
R&D Systems™
285-IF-100
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Sodium Succinate, Mannitol and Tween™ 80 with BSA as a carrier protein.
458.00 €
100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18377487
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
R&D Systems™
285-IF-100/CF
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Sodium Succinate, Mannitol and Tween™ 80.
458.00 €
100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Measured in anti-viral assays using HeLa human cervical epithelial carcinoma cells infected with encephalomyocarditis (EMC) virus. Meager, A. (1987) in Lymphokines and Interferons, a Practical Approach. Clemens, M.J. et al. (eds): IRL Press. 129. The ED50 for this effect is 0.15-0.75 ng/mL.
Spezifikation
Spezifikation
3458
IFN-gamma
E. coli-derived human IFN-gamma protein Gln24-Gln166 with an N-terminal Met
Unconjugated
97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
16.9 kDa
100 μg
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Recombinant
Videos