missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IDO2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IDO2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2485.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_919270.2 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 169355 |
Name | IDO2 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16061480
|
enQuireBio™
QP6196-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16001490
|
enQuireBio™
QP6196-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16051480
|
enQuireBio™
QP6196-ec-100ug |
100 μg |
554.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16081480
|
enQuireBio™
QP6196-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16091480
|
enQuireBio™
QP6196-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16071480
|
enQuireBio™
QP6196-ec-1mg |
1 mg |
2485.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
NP_919270.2 | |
IDO2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
169355 | |
Research Use Only | |
IDO2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MEPHRPNVKT AVPLSLESYH ISEEYGFLLP DSLKELPDHY RPWMEIANKL PQLIDAHQLQ AHVDKMPLLS CQFLKGHREQ RLAHLVLSFL TMGYVWQEGE AQPAEVLPRN LALPFVEVSR NLGLPPILVH SDLVLTNWTK KDPDGFLEIG NLETIISFPG GESLHGFILV TALVEKEAVP GIKALVQATN AILQPNQEAL LQALQRLRLS IQDITKTLGQ MHDYVDPDIF YAGIRIFLSG WKDNPAMPAG LMYEGVSQEP LKYSGGSAAQ STVLHAFDEF LGIRHSKESG DFLYRMRDYM PPSHKAFIED IHSAPSLRDY ILSSGQDHLL TAYNQCVQAL AELRSYHITM VTKYLITAAA KAKHGKPNHL PGPPQALKDR GTGGTAVMSF LKSVRDKTLE SILHPRG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts