missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Homeobox protein TGIF2LX Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Homeobox protein TGIF2LX, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marke:  enQuireBio™ QP7806-ec-100ug

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16070911

  • 554.00 € / 100 Mikrogramm

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

NP_620410.3
Homeobox protein TGIF2LX Protein
Research Use Only
TGIF2LX
Recombinant Protein
E. coli
MEAAADGPAE TQSPVEKDSP AKTQSPAQDT SIMSRNNADT GRVLALPEHK KKRKGNLPAE SVKILRDWMY KHRFKAYPSE EEKQMLSEKT NLSLLQISNW FINARRRILP DMLQQRRNDP IIGHKTGKDA HATHLQSTEA SVPAKSGPSG PDNVQSLPLW PLPKGQMSRE KQPDPESAPS QKLTGIAQPK KKVKVSVTSP SSPELVSPEE HADFSSFLLL VDAAVQRAAE LELEKKQEPN P
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
90316
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Human Homeobox protein TGIF2LX Protein > 100μg

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt