missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Homeobox protein TGIF2LX Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Homeobox protein TGIF2LX, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marke:  enQuireBio™ QP7806-ec-200ug

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16000921

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

NP_620410.3
Homeobox protein TGIF2LX Protein
Research Use Only
TGIF2LX
Recombinant Protein
E. coli
MEAAADGPAE TQSPVEKDSP AKTQSPAQDT SIMSRNNADT GRVLALPEHK KKRKGNLPAE SVKILRDWMY KHRFKAYPSE EEKQMLSEKT NLSLLQISNW FINARRRILP DMLQQRRNDP IIGHKTGKDA HATHLQSTEA SVPAKSGPSG PDNVQSLPLW PLPKGQMSRE KQPDPESAPS QKLTGIAQPK KKVKVSVTSP SSPELVSPEE HADFSSFLLL VDAAVQRAAE LELEKKQEPN P
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
90316
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote