Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HLA-E Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Aerobic glycerol-3-phosphate dehydrogenase, was expressed in the hosts and tags indicated.
248.00 € - 2650.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_005507.3 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 3133 |
Name | HLA-E Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16097190
|
enQuireBio™
QP7048-10ug |
10 μg |
248.00 €
10 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16037200
|
enQuireBio™
QP7048-50ug |
50 μg |
353.00 €
50 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16087190
|
enQuireBio™
QP7048-100ug |
100 μg |
605.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16017200
|
enQuireBio™
QP7048-200ug |
200 μg |
1010.00 €
200 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16027200
|
enQuireBio™
QP7048-500ug |
500 μg |
1670.00 €
500 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16007200
|
enQuireBio™
QP7048-1mg |
1 mg |
2650.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
NP_005507.3 | |
HLA-E Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3133 | |
Research Use Only | |
HLA-E | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GSHSLKYFHT SVSRPGRGEP RFISVGYVDD TQFVRFDNDA ASPRMVPRAP WMEQEGSEYW DRETRSARDT AQIFRVNLRT LRGYYNQSEA GSHTLQWMHG CELGPDRRFL RGYEQFAYDG KDYLTLNEDL RSWTAVDTAA QISEQKSNDA SEAEHQRAYL EDTCVEWLHK YLEKGKETLL HLEPPKTHVT HHPISDHEAT LRCWALGFYP AEITLTWQQD GEGHTQDTEL VETRPAGDGT FQKWAAVVVP SGEEQRYTCH VQHEGLPEPV TLRWKPASQP TIPI | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |